Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange pour système d’électrophorèse à double gel Owl™ P82
Le système à double gel Thermo Scientific™ Owl P82 peut produire deux gels 10 x 10 cm (l x L) ou un seul gel lorsqu’il est utilisé avec la plaque de blocage. Sa conception permet de placer facilement les gels dans le dispositif.
Marque: Thermo Scientific™ P82DS-GK
Description
Le système à double gel Thermo Scientific™ Owl P82 peut produire deux gels 10 x 10 cm (l x L) ou un seul gel lorsqu’il est utilisé avec la plaque de blocage. Sa conception permet de placer facilement les gels dans le dispositif.
Il est nécessaire de commander des pièces de rechange pour assurer la production de bandes égales et plates et une résolution nette.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Joints de rechange ( 1 paire ) | |
Systèmes d’électrophorèse verticaux Owl™ P82 | |
Owl™ | |
Joint d’étanchéité |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.