Learn More
Thermo Scientific™ Système vertical à double face d’électrophorèse Owl™ P82, gel de 8-10 x 10 cm, volume tampon de 150-300 ml
Click to view available options
Longueur (métrique) globale:
8 à 10 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Produisent des bandes plates et régulières et une résolution précise grâce au système d’électrophorèse à double gel Thermo Scientific™ Owl™ P82 facile à utiliser.
Caractéristiques :
- Traite deux gels de 10 x 10 cm ou un gel lorsqu’il est utilisé avec la plaque de blocage ; accepte les gels de 8x 10 cm grâce à l’adaptateur fourni
- Permet de placer facilement les gels dans le dispositif
- Une cale placée devant les cassettes assure une pression uniforme contre le joint d’étanchéité, place les cassettes en position de traitement correcte
- Deux tailles de cales acceptent les différentes épaisseurs de gels prémoulés
- Gels de polyacrylamide souples—prémoulés ou gels moulés à la main
- Aucun refroidissement requis
Comprend :
- Chambre pour tampon interne
- Réservoir tampon
- Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
- Deux cales (1,27 cm d’épaisseur)
- Deux cales (1,59 cm d’épaisseur)
- Plaques d’adaptation pour 10 × 8 gels (2)
- Plaque de blocage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Description | Système vertical double face, système de gel 8-10 x 10 cm, volume du tampon de 150 ml à 300 ml |
| Courant max | 15 mA |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Système vertical double face à électrophorèse sur double gel |
| Volume (métrique) max. de tampon de la cuve inférieure | 300 ml |
| Volume (métrique) min. de tampon de la cuve inférieure | 150 ml |
| Volume (métrique) min. de tampon de la cuve supérieure | 150 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 5,88 x 4,75 x 6,69 po (15,2 x 12,4 x 17 cm) |
| Longueur (impériale) | 5,88 po |
| Afficher plus |