Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Owl™ HEP
Les systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Thermo Scientific Owl HEP permettent de réaliser des transferts plus rapidement avec une haute efficacité.
Marque:  Thermo Scientific™ HEP-1
Code produit. 12863163
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les systèmes d’électrotransfert semi-sec de la gamme Thermo Scientific Owl HEP permettent de réaliser des transferts plus rapidement avec une haute efficacité.
  • Transfert rapide et efficace de protéines et d’acides nucléiques sur des membranes
  • Le tampon contenu dans de papier de transfert est suffisant pour obtenir un transfert efficace des molécules
  • La base contient une plaque à cathode en acier inoxydable ; le couvercle est doté d’une plaque d’anode en platine / titane
  • Idéal pour les protéines de moins de 150 kDa
Inclut :
  • Base et couvercle
  • Conducteurs d’alimentation
  • Boutons à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour 1 mini-gel : Zone de transfert 20 x 20 cm
Owl™
9,86 x 9,86 x 2 po (25 x 25 x 5 cm)
Mini (20 cm x 20 cm)
Système d’électrotransfert