Learn More
Thermo Scientific™ Kits de séchage de gel Owl™
Conserve les gels de protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage avec ces kits de séchage de gel.
131.00€ - 157.00€
Spécification
Type de produit | Système de séchage de gel |
---|---|
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12454637
|
Thermo Scientific™
GDF-10 |
Kit de séchage de gel, format minigel | N/A | ||||||
11560435
|
Thermo Scientific™
GDF-20 |
Kit de séchage de gel, grand format |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conservent les gels pour protéines de façon simple et économique, tout en éliminant les problèmes de distorsion courants dans les autres procédures de séchage. Les kits de séchage de gel Thermo Scientific™ Owl™ offrent un moyen simple et peu coûteux de créer un enregistrement permanent des gels en les séchant à l’air entre deux feuilles de cellophane.
Caractéristiques :- Disponibles en formats minigel et grande taille
- Cadre de séchage de gel à bords biseautés pour un assemblage aisé
Comprend :
- Deux ensembles de cadres de séchage de gel
- 50 feuilles de cellophane précoupées
- Deux plaques à fond solide
- Huit clips latéraux
Remarque :
- Les cadres et le cellophane sont disponibles séparément.
Spécification
Système de séchage de gel | |
À l’unité |