Learn More
Thermo Scientific™ Alimentation électrique compacte Owl™ EC-105
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le générateur compact Thermo Scientific Owl EC-105 est idéal pour l’électrophorèse de l’ADN et de l’ARN.
- Générateur facile à utiliser fonctionnant en tension continue
- Le bouton de réglage et l’interrupteur d’intensité Hi-Lo contrôlent la puissance électrique pouvant varier entre 20 V et 250 V, par incréments de 10 V
- Un interrupteur à deux positions permet de basculer l’affichage de l’écran LED entre la tension de sortie et le courant de sortie
- Pour garantir une sécurité maximale, l’alimentation est également équipée d’un détecteur de surtension et comporte deux prises Jack
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Actuel | 300mA @ 150 -250V ; 500mA 150V ci-dessous |
| Description | EC- 105 Compact Power Supply ; 230V/50Hz |
| Courant max | 500 mA |
| Gamme de produits | Owl |
| Affichage | LED, tension ou courant |
| Nbre de prises Jack | 2 |
| Garantie | 1 an |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 8 x 4,5 po (15 x 20 x 11 cm) |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Afficher plus |