Learn More
Thermo Scientific™ Système sur gel Thermo Scientific Owl™ EasyCast™ B3 avec recirculation de solution tampon intégrée
Click to view available options
Dimensions de gel:
12 cm x 14 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les systèmes Thermo Scientific™ Owl B3 EasyCast avec recirculation de solution tampon intégrée sont parfaits pour les analyses longue durée, les ensembles d'échantillons multiples ou les gels ARN.
- Préviennent la formation de pH et de gradients ioniques.
- Procurent une haute résolution et des résultats uniformes, reproductibles. Fournissent des résultats clairs à l'issue d'analyses de longue durée.
- Ne requièrent pas l'emploi de pompes externes, de tubulures ou de barreaux d'agitation – un système de recirculation de solution tampon est intégré à la chambre.
- Éliminent les migrations irrégulières, la distorsion des bandes ou la dissociation des molécules d'ARN glyoxylatées dépendantes du pH, à la suite d'une déplétion d'ions.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Description | EasyCast ; Taille de gel : 12 x 14 cmL ; Volume de tampon : 2,3 L, L x l x H : 25 x 18 x 12 cm |
| Dimensions de gel | 12 cm x 14 cm |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Mini |
| Taille de l’échantillon | 8 à 50 |
| Volume (métrique) du tampon | 1000mL |
| Dimensions (L x l x H) | 9,75 x 7 x 4,72 po (25 x 18 x 12 cm) |
| Longueur (impériale) | 9,75 po |
| Longueur (métrique) | 25cm |
| Afficher plus |