Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2
Code produit. p-4528904
Click to view available options
Comprend:
EasyCast
EasyCast, ports d’échange de tampon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11972955
Marque: Thermo Scientific™ B2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une flexibilité supérieure dans un faible encombrement grâce à nos systèmes d’électrophorèse sur gel mini B2.
Bénéficiez d’une flexibilité supérieure dans un faible encombrement grâce à ces systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast ™B2 mini-gel. La méthode de moulage simple d’utilisation et les nombreux peignes et plateaux en option sont à l’origine du grand succès de l’EasyCast B2 Owl.
Avec les systèmes EasyCast, le coulage est étanche, ce qui permet de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans rouleau ni pièces supplémentaires nécessaires. Avec un gel plus long et 2 encoches de peigne, l’EasyCast B2 permet d’analyser 8 à 48 échantillons sur un même gel. Le plateau de chargement multiple en option peut augmenter le nombre maximal d’échantillons à 108 dans un format de pipettes multicanaux (8 ou 12).
  • 2 encoches de peigne sur les UV Le plateau de gel transparent aux UV (UVT) transmissible permet de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits d’échantillons
  • Les plateaux de gel transparents aux UV (UVT) sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
Informations de commande :
Disponibles avec des ports d’échange de tampon (B2-BP) en option à utiliser avec une pompe de recirculation externe
Inclut :
Chambre pour tampon, couvercle SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés, U.V. avec joint d’étanchéité EasyCast Plateau de gel transparent aux UV (UVT) transmissible, 2 peignes : 12 & 20 puits, double face, épaisseur de 1,0/1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Owl
Type Mini
Comprend EasyCast
Taille de l’échantillon 8 à 48
Volume (métrique) du tampon 800 ml
Dimensions (L x l x H) 24.5 x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 3.75 in)
Longueur (impériale) 9.63 in
Longueur (métrique) 24.5 cm
Longueur (métrique) globale 14 cm
Largeur (impériale) 7.06 in
Largeur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) du gel 12 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 9.5 cm
Tension max. 150 V