Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
Marque:  Thermo Scientific™ B2-8C
Code produit. 12474567
  • 53.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
  • Les numéros B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X)
  • Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. : XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peigne standard
Mini
Peignes
1 mm
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3
Owl™, EasyCast™
8