Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
Marque: Thermo Scientific™ B2-WALL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
- Les numéros B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X)
- Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. : XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Spécification
Peigne mural | |
Mini | |
Peignes | |
1,5 mm |
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3 | |
Owl™, EasyCast™ | |
1 |