Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
Marque:  Thermo Scientific™ B2-RL-25D
51.49 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12414577
  • 60.55€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
  • Les références catalogue B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des peignes de format de pipette à 8 et 12 canaux (1X) et (2X)
  • Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un responsable de compte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peigne à charge rapide
Mini
Peignes
1,5 mm
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3
Owl™, EasyCast™
25 (2X)