Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
Marque:  Thermo Scientific™ B2-RL-25C
Code produit. 12404577
  • 57.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
  • Les références catalogue B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des peignes de format de pipette à 8 et 12 canaux (1X) et (2X)
  • Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un responsable de compte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peigne à charge rapide
Mini
Peignes
1 mm
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3
Owl™, EasyCast™
25 (2X)