Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B2 et B3
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3.
Marque: Thermo Scientific™ B2-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 et B3. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B2 et B3.
Informations de commande :
- Les références catalogue B2-RL-9C, -9D, -25C et -25D sont des peignes de format de pipette à 8 et 12 canaux (1X) et (2X)
- Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un responsable de compte
Spécification
Peigne réversible | |
Mini | |
Peignes | |
1,0/1,5 mm |
Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B2 et B3 | |
Owl™, EasyCast™ | |
16 |