Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Beschreibung
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast B1sont suffisamment économiques pour permettre à chaque chercheur de faire l'acquisition d'un modèle.
Le système d’électrophorèse sur minigel Owl B1 EasyCast comprend un moule étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans utiliser de film adhésif ou d’autres accessoires Sa robutesse et facilité d'utilisation en font le modèle de choix par excellence des étudiants et des chercheurs travaillant sur de grands volumes.
Caractéristiques :
- Le système propose une large gamme de peignes.
- Les deux encoches de peigne du plateau de gel permettent de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits d’échantillons.
- Les plateaux de gel transparents aux UV (UVT) sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
Inclut :
- Chambre pour tampon principale
- Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
- Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité Thermo Scientific™ EasyCast™
- Deux peignes : 10 & 14 puits, double face, épaisseur de 1,0/1,5 mm
Informations de commande :
Disponibles avec des ports d’échange de tampon (B1-BP) en option à utiliser avec une pompe de recirculation externe
Garantie et offre de services :
- Trois ans
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Mini |
| Comprend | Sans ports d’échange tampons |
| Taille de l’échantillon | 5 à 34 |
| Volume (métrique) du tampon | 600 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in) |
| Longueur (impériale) | 8.63 po |
| Longueur (métrique) | 22 cm |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.