Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Owl
Code produit. 12404707
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
300 ml
550ml
1250ml
Comprend:
Appareil uniquement
Système complet
Système complet + séparateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12404707
Marque: Thermo Scientific™ P8DS3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Utilisation simple en six étapes :
  1. Fixez les cassettes en verre
  2. Versez l’agarose
  3. Branchez le bac spécialement conçu
  4. Solution de polyacrylamide moulée dans les cassettes
  5. Chargez les échantillons
  6. Analysez le gel
Caractéristiques :
  • Fabriqués en utilisant la technologie de fabrication acrylique éprouvée pour garantir un système robuste et durable
  • Le cœur de refroidissement central offre un refroidissement uniforme sur toute la surface du gel pour une résolution exceptionnelle et l’obtention de bandes transparentes
  • Le refroidissement s’effectue en faisant circuler un liquide à travers le cœur à l’aide d’un circulateur externe ou de l’eau froide du robinet
  • Un mécanisme de serrage très simple facilite le chargement des cassettes en verre et des gels précoulés de la plupart des fabricants
Recommandé dans les cas suivants :
  • Électrophorèse SDS
  • Seconde dimension de l’électrophorèse bidimensionnelle (2-D)
  • Électrophorèse sur agarose
  • Électrophorèse native
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Owl
Type Appareil pour système d’électrophorèse verticale sur double gel
Dimensions du gel 10 x 8 à 10 cm
Comprend Appareil uniquement
Modèle P8DS
Volume (métrique) du tampon 300 ml
Longueur (impériale) 6,7 po
Longueur (métrique) globale 8 à 10 cm
Largeur (impériale) 5,1 pouces
Largeur (métrique) du gel 10cm
Hauteur (impériale) 5,5 in