Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse sur gel large Owl™ d2
Le système d'électrophorèse sur gel large Thermo Scientific Owl D2 peut traiter 10 à 80 échantillons sur un gel.
Marque:  Thermo Scientific™ D2
Code produit. 11997475
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le système d'électrophorèse sur gel large Thermo Scientific Owl D2 peut traiter 10 à 80 échantillons sur un gel.
  • Les dimensions larges du gel permettent de charger 15 ou 30 échantillons par rangée avec un peigne à micropuits.
  • Grâce aux peignes spéciaux et à un pipeteur multicanaux, les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois.
  • Ce système est idéal pour l’analyse des échantillons PCR ou l’analyse courante de fragments d’ADN.
  • Faible encombrement, offrant un gain d’espace sur la paillasse de laboratoire.
  • Comprend la conception de coulage Thermo Scientific™ EasyCast™ avec support de coulage externe—le plateau de gel est fixé à l’aide d’un joint d’étanchéité lui permettant d’être parfaitement installé dans le support de coulage pour une sécurité antifuite sans rouleau.
  • La mise en place de l’électrode permet d’effectuer une analyse rapide sur le gel sans pour autant compromettre la résolution.
Inclut :
  • Chambre pour tampon
  • Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
  • Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité EasyCast
  • Support de coulage de gel multiple externe
  • Quatre peignes (deux à 30 puits et deux à 40 puits, 1,5 mm d’épaisseur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE
Owl™
10 à 80
7.38 x 7.75 x 4 in (19 x 20 x 10 cm)
19cm
7,75 po
20cm
4 po
150 V
D2 Grand -Gel
large
600mL
7.38 po
14,4 cm
6.5
10,2 cm
10cm