Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2
Code produit. 12444597 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nombre de dents:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Épaisseur (métrique) des dents:
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12444597
Marque: Thermo Scientific™ D130D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Thermo Scientific™ Owl™ D2.
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Thermo Scientific™ Owl™ D2. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes dʼélectrophorèse sur gel large Owl™ D2
Gamme de produits Owl
Type Peigne
Nombre de dents 30 (2X)
Épaisseur (métrique) des dents 1,5 mm