Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nombre de dents:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Épaisseur (métrique) des dents:
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour système d’électrophorèse sur gel large Thermo Scientific™ Owl™ D2. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel large Owl™ D2.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes dʼélectrophorèse sur gel large Owl™ D2 |
| Gamme de produits | Owl |
| Type | Peigne |
| Nombre de dents | 30 (2X) |
| Épaisseur (métrique) des dents | 1 mm |