Learn More
Thermo Scientific™ Barres de séparation Owl™
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
Marque: Thermo Scientific™ DAM-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
- Scellage de l’agarose par contact, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau
- Ne se fixe pas au plateau de gel, ce qui permet de verser des gels de n’importe quelle longueur
- Facile à manipuler et à manœuvrer à l’aide des boutons ou d’une pression du doigt
- Le réservoir bloque une partie du plateau de gel transparent aux UV (UVT)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Coulée Dam, 23cm ( L ) | |
Owl™ | |
23cm |
Système Owl™ | |
Cuves de coulage |