Learn More
Thermo Scientific™ Barres de séparation Owl™
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
Marque:  Thermo Scientific™ DAM-13
Code produit. 12464617
  • 133.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les barres de séparation Thermo Scientific Owl en aluminium de grande qualité obstruent une partie du plateau de gel, permettant ainsi de séparer et de traiter les gels plus courts ou gradients
  • Scellage de l’agarose par contact, pour éviter de recourir à l’utilisation d’un rouleau
  • Ne se fixe pas au plateau de gel, ce qui permet de verser des gels de n’importe quelle longueur
  • Facile à manipuler et à manœuvrer à l’aide des boutons ou d’une pression du doigt
  • Le réservoir bloque une partie du plateau de gel transparent aux UV (UVT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coulée Dam, 13cm ( L )
Owl™
13cm
Système Owl™
Cuves de coulage