Learn More
Thermo Scientific™ Papier de transfert Owl™
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
Marque: Thermo Scientific™ FP-7
70.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
- Pureté élevée, 100 % fibre de coton
- Disponible en versions gel grand format et gel mini pré-découpée
- Compatible avec les systèmes d’électrotransfert Owl
Informations de commande :
- Vendue par paquets de 100 feuilles
Spécification
12cm | |
feuilles | |
Systèmes d’électrotransfert Owl | |
Feuille | |
12 cm x 16 cm | |
Owl™ |
16cm | |
35mL/min . | |
183g / m² | |
100 % fibre de coton | |
0,33 mm |