Learn More
Thermo Scientific™ Papier de transfert Owl™
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
Marque:  Thermo Scientific™ FP-3
263.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12404637
  • 295.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Le papier de transfert Thermo Scientific Owl est un papier de transfert de grande qualité idéal pour les applications capillaires et de transfert.
  • Pureté élevée, 100 % fibre de coton
  • Disponible en versions gel grand format et gel mini pré-découpée
  • Compatible avec les systèmes d’électrotransfert Owl
Informations de commande :
  • Vendue par paquets de 100 feuilles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
46cm
feuilles
Systèmes d’électrotransfert Owl
Feuille
46 cm x 57 cm
Owl™
57cm
35mL/min .
183g / m²
100 % fibre de coton
0,83 mm