Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système réglable Owl™ ADJ3
Code produit. 11530315 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Dissipateur de chaleur
Joint d’étanchéité
Conditionnement:
1 pièce
Dimensions:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Code produit. 11530315
Marque: Thermo Scientific™ ADJ3GK
Le système réglable Owl ADJ3 est le système réglable le plus large, idéal pour le séquençage et les protéines.
  • La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée de 20 cm à 80 cm en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous des deux pôles de support. La plaque en verre à encoches ou à décalage du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone sur la CTS pour une bonne étanchéité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel réglable ADJ1 Giraffe™
Type Joint d’étanchéité