Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système réglable Owl™ ADJ3
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Dissipateur de chaleur
Joint d’étanchéité
Dimensions:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée de 20 cm à 80 cm en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous des deux pôles de support. La plaque en verre à encoches ou à décalage du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone sur la CTS pour une bonne étanchéité.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel réglable ADJ1 Giraffe™ |
| Type | Dissipateur de chaleur |
| Dimensions | 65 x 35 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,18 po |
| Épaisseur (métrique) | 0,48 cm |
| Dimensions (L x l) | 25,5 x 13,7 po (65 x 35 cm) |
| Longueur (impériale) | 25,5 po |
| Longueur (métrique) | 65 cm |
| Largeur (impériale) | 13,7 po |
| Largeur (métrique) | 35 cm |