Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour système réglable Owl™ ADJ3
Code produit. 11510315 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Dissipateur de chaleur
Joint d’étanchéité
Dimensions:
45 x 35 cm
65 x 35 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11510315
Marque: Thermo Scientific™ ADJ345LM
Le système réglable Owl ADJ3 est le système réglable le plus large, idéal pour le séquençage et les protéines.
  • La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée de 20 cm à 80 cm en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous des deux pôles de support. La plaque en verre à encoches ou à décalage du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone sur la CTS pour une bonne étanchéité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel réglable ADJ1 Giraffe™
Type Dissipateur de chaleur
Dimensions 45 x 35 cm
Épaisseur (impériale) 0,18 po
Épaisseur (métrique) 0,48 cm
Dimensions (L x l) 45 x 35 cm (17,7 x 13,7 in)
Longueur (impériale) 17,7 in
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 13,7 po
Largeur (métrique) 35 cm