Learn More
Thermo Scientific™ Système d'électrophorèse horizontal Thermo Scientific Owl™ A6
Code produit. 11977585
Click to view available options
Dimensions de gel:
23 cm x 25 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977585
Marque: Thermo Scientific™ A6
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le système d'électrophorèse horizontal Thermo Scientific Owl A6 est idéal pour les laboratoires à gestion de gros volumes.
  • Le système traite 25 à 500 échantillons sur un seul gel d'agarose, en produisant des spectres de bandes transparentes et étroites sans “courbe”
  • Plateau de gel conçu en peigne de filtrage permettant d'utiliser jusqu'à 10 filtres espacés uniformément Grâce aux filtres spéciaux et à un pipeteur multicanaux, les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
  • Conception de séparation à butées Owl—Plateau de gel doté de butées avec garnitures de jointure pour une sécurité antifuite sans bande Chargement des échantillons avec pipeteur multicanaux pour un transfert rapide
  • Niveau à bulle assurant la séparation à plat et uniforme des gels
Chambre tampon avec base à trois niveaux, couvercle SuperSafe™ avec câbles électriques attachés, plateau de gel UVT, quatre filtres (deux fois 25 et 50 puits, 1,5 mm d'épaisseur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description modèle A6
Dimensions de gel 23 cm x 25 cm
Gamme de produits Owl
Type large
Modèle Modèle A6
Taille de l’échantillon 25 à 500
Volume (métrique) du tampon 3L
Dimensions (L x l x H) 13,75 x 14,94 x 4,38 po (35 x 38 x 11 cm)
Longueur (impériale) 13.75 po
Longueur (métrique) 35cm
Longueur (métrique) globale 25cm
Largeur (impériale) 14,94 po
Largeur (métrique) 38cm
Largeur (métrique) du gel 23cm
Hauteur (impériale) 4.38 po
Hauteur (métrique) 11cm
Tension max. 250 V