Learn More
Thermo Scientific™ Système d'électrophorèse sur gel grand format Owl™ A3-1
Code produit. 11768184
Click to view available options
Dimensions de gel:
23 cm x 40 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11768184
Marque: Thermo Scientific™ A31
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réaliser des études de génomique végétale avec le système d’électrophorèse sur gel de grand format A3-1 Thermo Scientific™ Owl™.
Le système d'électrophorèse sur gel grand format Thermo Scientific Owl A3-1 est idéal pour la génomique des plantes.
  • Système horizontal pouvant traiter 25 à 600 échantillons sur un gel
  • Il est possible de diviser le gel en différentes longueurs pour faciliter la conservation de l'agarose lorsqu'il faut traiter moins d'échantillons
  • Ports d'échange tampon intégrés en option pour la recirculation du tampon sur des processus prolongés
  • Plateau de gels UVT doté de butées avec garnitures de jointure pour une sécurité antifuite sans bande
  • Mise à niveau intégrée pour des gels plats et à épaisseur uniforme
  • Grand nombre de fentes de filtrage offrant un nombre d'échantillons et plus de flexibilité
  • Les filtres Microwell offrent un chargement rapide et sans erreur des échantillons avec un pipeteur multicanaux
  • Les échantillons peuvent être chargés directement depuis une plaque à 96 puits, par 8 ou 12 à la fois
Chambre tampon avec base à trois niveaux, couvercle SuperSafe™ avec câbles électriques attachés, plateau de gel UVT, quatre filtres (deux filtres 25 et 50 puits), ports d'échange tampon intégrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Description Dimensions du gel : 23 x 40 cm ; volume tampon : 2,3 L, L x l x H : 53 x 32 x 11 cm
Dimensions de gel 23 cm x 40 cm
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrophorèse sur gel grand format
Taille de l’échantillon 25-600
Volume (métrique) du tampon 4.5L
Dimensions (L x l x H) 20,63 x 12,5 x 4,25 po (53 x 32 x 11 cm)
Longueur (impériale) 20.63 po
Longueur (métrique) 53cm
Longueur (métrique) globale 40cm
Largeur (impériale) 12,5 po
Largeur (métrique) 32cm
Largeur (métrique) du gel 23cm
Hauteur (impériale) 4,25 po
Hauteur (métrique) 11cm
Tension max. 250 V