Learn More
Support de plateau de gel pour système à gels multiples Owl™ A2-OK
Facilitez l’utilisation de plusieurs gels avec le support de plateau de gel pour système multigel A2-OK Thermo Scientific™ Owl™, à utiliser avec le système multigel A2-OK Owl.
Marque: Thermo Scientific Owl A2-OT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système à gels multiples Thermo Scientific Owl A2-OK est idéal pour les laboratoires d'enseignement devant analyser simultanément de multiples gels.
- Analyse jusqu'à six minigels de 8 x 7 cm (L x l).
- Un enseignant peut réaliser une analyse sur un système unique utilisant une seule source d'alimentation avec un nombre d'étudiants important (jusqu'à 12).
- Système permettant d'analyser jusqu'à 144 échantillons simultanément (120 fournis avec peignes). Conception EasyCast permettant de couler les gels sans adhésifs ou recouvrement (end-capping). Plateau de gel transparent aux UV (UVT) pouvant être placé directement sur le transilluminateur pour la visualisation sous lumière.
Spécification
Support de plaque de gel pour A2 - OK système de gel grand | |
Mini | |
Support pour plateau de gel |
Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A2 et A5 | |
Owl™ |