Learn More
Fisherbrand™ Peigne standard pour système d’électrophorèse pour gel grand format A2 et A5
Code produit. 12413667
Click to view available options
Type:
Peigne
Nombre de dents:
18
20
Épaisseur (métrique) des dents:
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12413667
Marque: Fisherbrand™ A2RL18D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ A2 et A5.
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes sur gel grand format Fisherbrand™ A2 et A5, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl A2 et A5.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ A2et A5
Type Peigne
Nombre de dents 18
Épaisseur (métrique) des dents 1,5 mm