Learn More
Thermo Scientific™ Peigne standard du système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes. Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ Owl™ A1.
56.10€ - 78.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 |
---|---|
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12473647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-25C |
Peigne chargement rapide | 25 (2X) | 1,0 mm | N/A | ||||
11986916
|
Thermo Scientific™
A1-RL-25D |
Peigne chargement rapide | 25 (2X) | 1,5 mm | N/A | ||||
12483647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-9C |
Peigne chargement rapide | 9 (1X) | 1,0 mm |
56.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12493647
|
Thermo Scientific™
A1-RL-9D |
Peigne chargement rapide | 9 (1X) | 1,5 mm |
56.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes sur gel grand format Thermo Scientific™ Owl™ A1, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl A1.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
Owl™ | |
Peigne |