Learn More
Uvex™ Surmanches 9862 PE blanches 50 paires
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Description
- Manchettes, accessoires de protection chimique jetables
- Couleur : blanc
- Matériau : En PP non tissé laminé à l’aide d’un film en PE
- Élastique des deux côtés
- 50 paires en sachet en PE
- Exclusivement destinés à un usage unique
- Taille : taille universelle
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Type de produit | Chemical-resistant Sleeve |
Matériau | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Standard Sleeve |
Jetable | Non |
Type de couture | Taped |
Épaisseur | 60 g/m² |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Surmanches 9862 PE blanches 50 paires >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu