Learn More
Brady™ Dispositif de verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Code produit. 11781885
Click to view available options
Couleur:
Rouge / noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11781885
Marque: Brady™ 065329
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de consignation de cadre 480-600 V grand format. Le dispositif se fixe en quelques secondes à l'aide d'un mécanisme de vis à oreilles qui ne nécessite pas de tournevis. Convient pour les disjoncteurs jusqu'à 57,15 mm de large et 22,2 mm d'épaisseur.
  • Systèmes de condamnation d’équipements électriques
  • Système de condamnation de disjoncteur à vis grand format
  • Système de consignation de cadre 480–600 V grand format
  • Le dispositif se fixe en quelques secondes à l’aide d’un mécanisme de vis à oreilles qui ne nécessite pas de tournevis
  • La conception innovante de la lame dont la fixation a été améliorée permet une adaptation sur davantage de modèles de disjoncteur
  • Convient pour les disjoncteurs jusqu’à 57,15 mm de large et 22,2 mm d’épaisseur
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Alternate Part Number OVERSIZED BREAKER LOCKOUT EA
Couleur Rouge / noir
Matériau Nylon armé de verre
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Dispositif de verrouillage pour disjoncteur 480-600 surdimensionné
Diamètre (impériale) de la manille 0.28 in.
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Dimensions (L x l) 95,25 x 28,12 mm
À utiliser avec (application) Lockout Tagout
Hauteur (impériale) 1.1 in.
Hauteur (métrique) 28,12 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 3.75 in.
Largeur (métrique) 95,25 mm