Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion automatique Kjeldahl série DKL
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes à essai de 250 / 400 ml (42 mm de diamètre)
20 tubes à essai de 250 ml (42 mm de diamètre)
42 tubes à essai de 100 ml (26 mm de diamètre)
8 tubes à essai de 250 ml (42 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fiabilité remarquable
- Bloc en aluminium pour une homogénéité absolue de la température
- Conductivité inégalée pour une réponse rapide jusqu’à 450°C
- Conforme aux normes de bonnes pratiques de laboratoire
- Consommables de qualité supérieure
Fonctionnalité pratique
- Écran LCD pour compréhension immédiate
- Jusqu’à 6 langues disponibles à partir d’une large sélection
- Tous les articles nécessaires fournis en un seul emballage
- Sélection optimisée à très faible encombrement
- Choix de modèles pour différentes charges de travail :
- DKL 8 (8 positions avec tubes de 250 ml, Ø 42 mm)
- DKL 12 (12 positions avec tubes de 250/400 ml, Ø 42 mm)
- DKL 20 (20 positions avec tubes de 250/400 ml, Ø 42 mm)
- DKL 42/26 (42 positions avec tubes de 100 ml, Ø 26 mm)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Digesteur |
| Affichage | Affichage graphique à cristaux liquides |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 2300 W |
| Profondeur (impériale) | 23 in. |
| Profondeur (métrique) | 584 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 584 x 322 x 690 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 2300 W |
| Hauteur (impériale) | 27.2 in. |
| Afficher plus |