Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur vertical PW
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Vitesse:
20 à 1 200 tr/min
Description
- Le PW est un agitateur vertical à fonctionnement intuitif, il garantit la sécurité grâce à sa protection contre les surcharges, la surintensité et la surchauffe.
- Facile à installer, résistant, le PW offre un encombrement minimal et est un choix idéal pour les échantillons à viscosité élevée.
- Le PW de VELP se caractérise par un démarrage en douceur et une agitation vigoureuse, même à vitesse maximale !
- Le PW peut atteindre des vitesses de 1 200 tr/min. et mélanger jusqu’à 70 litres. L’appareil peut gérer une viscosité élevée, jusqu’à 100 000 mPa*s.
- Le esay chuck est facile à fermer et peut accueillir des arbres d’un diamètre maximal de 10 mm et ne nécessite aucun outil.
- Le PW est conçu pour offrir une longue durée de vie même dans des conditions d’exploitation difficiles.
- La structure de technopolymère spéciale et l’ IP 40 garantissent une bonne résistance chimique et une manipulation spéciale, elle figure parmi les plus légères du marché.
- Le moteur robuste garantit des opérations continues au fil des ans, sans frais d’entretien supplémentaires.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 20 à 1 200 tr/min |
| Capacité | 70 L |
| Tension | 110/230 V |
| Puissance | 190 W |
| Dimensions (L x l x H) | 196 x 80 x 230 mm |
| Hauteur (métrique) | 230 mm |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
| Alimentation électrique | 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Certifications/Conformité | CEI EN 60529, IP40 |
| Afficher plus |