Learn More
OHAUS™ Agitateur vertical Achiever 5000
Code produit. 17084217 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Conditionnement:
1 unité
Product Code. 17084217
Brand: OHAUS™ 30586767
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitateurs verticaux fiables avec offrant d’excellentes performances pour une utilisation quotidienne
  • La puissance du mélange et la constance de la vitesse sont assurées grâce à la technologie de moteur sans balai et de compensation de couple, qui permet une agitation précise et contrôlée de liquides visqueux avec un fonctionnement silencieux
  • Simplifiez la configuration avec le mandrin sans clé - aucun outil n’est requis. Changez les arbres rapidement et facilement d’une seule main. Cette conception unique permettra de gagner du temps et d’économiser des efforts pour tous les membres du laboratoire.
  • Conçu pour la sécurité. Le bouton de verrouillage empêche les changements de vitesse accidentels et la technologie de détection de surcharge du moteur arrête l’agitation avant l’occurrence d’une condition de surcharge pour protéger l’échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vitesse 6 à 400 tr/min, 30 à 2 000 tr/min
Capacité 100 L
Affichage LED
Tension 115/230 VCA
Puissance 190 W
Diamètre (métrique) de l’arbre Jusqu’à 8,5 mm
Dimensions (L x l x H) 235 x 90 x 315 mm
Hauteur (métrique) 30,1 cm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 39,2 cm
Certifications/Conformité cNemkous
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
Description Agitateur vertical e-A51ST200
À utiliser avec (application) Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries suivantes : aliments et boissons, cosmétiques, peintures / revêtements, produits pharmaceutiques, substances chimiques, colles / adhésifs, plastiques / polymères et ciment / construction. Utilisation pour l’échelle pilote lors de la fabrication.
Matériau Boîtier étanche en aluminium avec indice de protection contre la pénétration IP54
Modèle e-A51ST200
Type de protection IP54
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F, 80 % HR, sans condensation
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C, 80 % HR, sans condensation
Couple 200 Ncm
Viscosité 100 000 mPas max.
Poids (impériale) 10,1 lb
Poids (métrique) 4,6 kg