Learn More
OHAUS™ Agitateur vertical Achiever 5000
Code produit. 17054217 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17054217
Marque: OHAUS™ 30586764
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs verticaux fiables avec offrant d’excellentes performances pour une utilisation quotidienne
  • La puissance du mélange et la constance de la vitesse sont assurées grâce à la technologie de moteur sans balai et de compensation de couple, qui permet une agitation précise et contrôlée de liquides visqueux avec un fonctionnement silencieux
  • Simplifiez la configuration avec le mandrin sans clé - aucun outil n’est requis. Changez les arbres rapidement et facilement d’une seule main. Cette conception unique permettra de gagner du temps et d’économiser des efforts pour tous les membres du laboratoire.
  • Conçu pour la sécurité. Le bouton de verrouillage empêche les changements de vitesse accidentels et la technologie de détection de surcharge du moteur arrête l’agitation avant l’occurrence d’une condition de surcharge pour protéger l’échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage LED
Tension 115/230 VCA
Puissance 190 W
Diamètre (métrique) de l’arbre Jusqu’à 8,5 mm
Dimensions (L x l x H) 235 x 90 x 285 mm
Hauteur (métrique) 30,1 cm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 39,2 cm
Certifications/Conformité cNemkous
Taille du porte-échantillon 1 à 13 mm
Description Agitateur vertical e-A51ST040
À utiliser avec (application) Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries suivantes : aliments et boissons, cosmétiques, peintures / revêtements, produits pharmaceutiques, substances chimiques, colles / adhésifs, plastiques / polymères et ciment / construction. Utilisation pour l’échelle pilote lors de la fabrication.
Matériau Boîtier étanche en aluminium avec indice de protection contre la pénétration IP54
Modèle e-A51ST040
Type de protection IP54
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F, 80 % HR, sans condensation
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C, 80 % HR, sans condensation
Couple 40 Ncm
Viscosité 25 000 mPas max.
Poids (impériale) 9 lb
Poids (métrique) 4,1 kg