Learn More
Labcon Bouchons Overfit pour tubes de culture
Code produit. 17294416
Click to view available options
Couleur:
Assorti (rouge, jaune, bleu, vert et orange)
Assorti (rouge, jaune, bleu, vert, orange)
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
Taille du bouchon:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
Code produit. 17294416
Marque: Labcon 33048070009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint étanche aux liquides et sécurisé pour tubes de culture en plastique et en verre. Disponibles dans des tailles adaptées aux tubes de culture à fond rond de 10 mm, 12 mm, 13 mm et 16 mm.
  • Conçus pour reboucher facilement les tubes de prélèvement sanguin, les tubes à essai en verre et les tubes de culture en plastique, les bouchons Overfit sont parfaits pour les protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation
    et une réfrigération.
  • Proposés dans une variété de couleurs vives, les bouchons Overfit de LABCON constituent l’alternative idéale aux bouchons de parafilm ou autre bouchon coûteux qui sont sujets à l’évaporation.
  • Le bouchon intègre une gâchette de pouce pour une ouverture facile et des crêtes verticales pour une bonne préhension
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en PP
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Taille du bouchon 12 mm
Pré-stérilisé Non
Type de produit Bouchon Overfit
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE USP classe VI
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Protocoles nécessitant une centrifugation, une agitation et une réfrigération
Conditionnement 1 000/sachet, 10 sachets/carton
Déclaration de pureté Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture
Jetable Oui