Learn More
IBA Lifesciences Ovalbumin peptide SIINFEKL (H-2 Kb)
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
Marque: IBA Lifesciences 6-7015-901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
>80% | |
Free | |
Yes | |
Ovalbumin Peptide SIINFEKL |
-25°C to -15°C | |
Lyophilized Powder | |
H-2 Kb | |
1 mg |