Learn More
S Murray™ Pissettes ovales
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Description
- 5/boîtes
- Col vissant étroit
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
À utiliser avec (application) | À usage général |
Matériau | MDPE |
Nb par paquet | 5/boîte |
Largeur (métrique) | 80mm |
Couleur de bouchon | Naturel |
Closure Included | Oui |
Forme | Ovale |
Hauteur (métrique) | 190 mm |
Type de produit | Pissette |