Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques en PTFE de forme ovale
Code produit. p-8001175 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
20 mm
Unit Size:
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11782513
Brand: BRAND™ 137305
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En PTFE. Idéals pour les récipients à fond rond, tels qu’un flacon à fond rond.
  • Fabrication en PTFE - Polytétrafluoroéthylène
  • Forme ovale, magnétique
  • Pour les récipients à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Pour les récipients à fond rond
Diamètre (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Quantité 10/boîte
Forme Ovale