Learn More
asecos™ Rallonge d'écoulement pour IBC
Convient pour IBC avec une ouverture d'écoulement de DN 50
Marque:  asecos™ 9891
Code produit. 17846436
  • 52.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • filetage intérieur DN 61
  • longueur (mm) : 250
Spécification
Spécification
Polyéthylène
9.84 in.
0.22 lb.
Extender Kit
250.00 mm
0.1 kg