Learn More
Hughes Douche de sécurité à auto-vidange pour l’extérieur avec dispositif de lavage oculaire/facial
Douche de sécurité d’urgence à vidange automatique conforme à la norme ANSI avec dispositif ouvert de lavage des yeux et du visage en acier inoxydable, adaptée aux climats chauds.
1195.00€ - 1820.00€
Spécification
Activation | Levier-poussoir, pédale |
---|---|
Type de produit | Douche de sécurité |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17722348
|
Hughes
HSHDSD18GV |
Acier galvanisé |
1195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17732348
|
Hughes
HSHDSD18SS |
Acier inoxydable |
1820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Douche de sécurité d’urgence à vidange automatique conforme à la norme ANSI avec dispositif ouvert de lavage des yeux et du visage en acier inoxydable, adaptée aux climats chauds
- La conception permet à l’eau stagnante de s’écouler de la colonne montante afin d’assurer la distribution d’eau tiède
- Équipée d’une pédale de série
- La vanne est située directement au-dessus de l’arrivée d’eau et le tuyau de purge est monté par-dessus de façon à ce que l’eau stagnante puisse s’écouler vers le sol, ce qui empêche la surchauffe de l’eau stagnante causée par le rayonnement solaire et élimine le risque de blessure supplémentaire pour l’opérateur
- Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Levier-poussoir, pédale | |
Douche de sécurité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hughes Douche de sécurité à auto-vidange pour l’extérieur avec dispositif de lavage oculaire/facial