Learn More
Buerkle™ Pompe à pied OTAL™ avec tuyau et robinet d’arrêt
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Débit : 12 L/min ; diamètre du tube : 12 mm ; Profondeur d’immersion : 70 mm
Description
- Manipulation simple
- les deux mains restent libres pour le remplissage
- Très bonne capacité de la pompe grâce aux soufflets de pieds de grand volume
- Équipé de bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de Ø 30 à 70 mm
- Avec tuyau et robinet
- Tubes de distribution en PP
- Tuyau de décharge de 1,5 m en PVC
- Avec robinet d’arrêt en PP / PE
- Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion de la pompe à pied
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 12 L/min |
Diamètre (métrique) Tube interne | 12 mm |
À utiliser avec (équipement) | Bidon de stockage |
Matériau | PP, PVC, Robinet d’arrêt en PP, PE |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Type de produit | Pompe à pied |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transvaser
Taille: 625.8 kB
Topsellers fill off liquids
Taille: 634.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Pompe à pied OTAL™ avec tuyau et robinet d’arrêt >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu