Learn More
Gonotec™ Osmomat Auto 20
Osmomètre cryoscopique automatique pour la détermination de l’osmolalité totale des solutions aqueuses.
Marque: Gonotec™ 35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Implication minimale de l’utilisateur grâce à la mesure entièrement automatique d’un maximum de 20 échantillons
- Fonctionnement simple et intuitif
- Petit volume d’échantillon de 50 μl
- Étalonnage facile
- Durée de mesure d’environ 70 secondes pour une seule mesure
- Les récipients de mesure jetables en plastique permettent d’économiser du temps et de l’argent
- Commandes par menus
- Détection automatique des erreurs : l’écran affiche un message d’erreur clair
- Les données d’échantillons peuvent être saisies à l’aide d’un lecteur de codes-barres
- Documentation des mesures grâce à une imprimante intégrée
- Trois versions d’impression différentes avec des informations différentes sont possibles, en fonction de la configuration du système
- Le mode veille constant permet un fonctionnement sur une longue période
- Plage de mesure allant de 0 à 2 500 mOsmol/kg
- Processus de cristallisation par inoculation de l’échantillon avec du cristal de glace
Spécification
LCD, 4 lignes à 20 chiffres | |
Auto 20 | |
∼70 s | |
50 μl |
Système de refroidissement Peltier avec dissipation thermique par air | |
Détermination de l’osmolalité totale des solutions aqueuses lorsque de petits volumes d’échantillons sont disponibles ou qu’un court temps de mesure est nécessaire | |
< ±1,0 % | |
10°C à 30°C |