Learn More
Étalon d’osmolalité, 50 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
12 x 5 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Ampoules |
Quantité | 12 x 5 mL |
Forme physique | Liquide |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM5024H1 | Certificat d’analyse | 23/04/2025 | RE-OSM-50 |
OSM5023H1 | Certificat d’analyse | 02/04/2025 | RE-OSM-50 |
OSM5022E1 | Certificat d’analyse | 19/09/2023 | RE-OSM-50 |
OSM5021F1 | Certificat d’analyse | 13/06/2022 | RE-OSM-50 |
OSM5020M1 | Certificat d’analyse | 24/08/2021 | RE-OSM-50 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon d’osmolalité, 50 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu