Learn More
Étalon d’osmolalité, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™ Code produit.: 13305674
Étalon d’osmolalité, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 13305674 Tous les produits Reagecon Produits
12 x 5 mL
Click to view available options
Quantité:
12 x 5 mL
Code produit. 13305674
Marque: Reagecon REOSM100
Edge
Spécification
Conditionnement Ampoules
Quantité 12 x 5 mL
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotOSM10024L1 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2025 Catalog NumberRE-OSM-100
Numéro de lotOSM10024B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
Numéro de lotOSM10023G1 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
Numéro de lotOSM10023G1 (1) Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
Numéro de lotOSM10022M1 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2023 Catalog NumberRE-OSM-100
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon d’osmolalité, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >