Learn More
OSMI-4, MedChemExpress
Code produit. 16481077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16481077
Marque: Medchem Express HY114361
MedChemExpress OSMI-4 is a low nanomolar O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor, with an EC50 of 3 μM in cells.
OSMI-4 is a low nanomolar O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor, with an EC50 of 3 μM in cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau OSMI-4
CAS 2260791-14-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H26ClN3O7S2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (103.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(C=C(Cl)C(S(N[C@@H](C(N(CC(OCC)=O)CC3=CC=CS3)=O)C4=C(OC)C=CC=C4)(=O)=O)=C2)N1
Poids moléculaire (g/mol) 604.09
Poids de la formule 604.09
Pourcentage de pureté 98.4%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.