Learn More
Acide orthophosphorique, + de 85 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
43.15€ - 570.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-38-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H3O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 97.994 |
Numéro MDL | 11340 |
Clé InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acide orthophosphorique, acide o-phosphorique, Blanc, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
CID PubChem | 1004 |
ChEBI | CHEBI : 26078 |
Nom IUPAC | acide phosphorique |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10122010
|
Fisher Chemical
O/0450/PB08 |
500 ml | Flacon en plastique PEHD |
43.15€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10172442
|
Fisher Chemical
O/0450/PB15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD |
72.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10182050
|
Fisher Chemical
O/0450/PB17 |
2.5 l | Flacon en plastique PEHD |
133.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10020662
|
Fisher Chemical
O/0450/PB21 |
5 L | Flacon en plastique PEHD |
162.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10294052
|
Fisher Chemical
O/0450/25 |
25 L | Récipient en plastique |
570.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
7664-38-2 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
acide phosphorique |
H3O4P | |
11340 | |
acide orthophosphorique, acide o-phosphorique, Blanc, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI : 26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spécification
158°C | |
7664-38-2 | |
Liquide | |
11340 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
acide phosphorique | |
1004 | |
2 hPa à 20°C |
21°C | |
2 | |
H3O4P | |
acide orthophosphorique, acide o-phosphorique, Blanc, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI : 26078 | |
Vapor Density: 3.4 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid