Learn More
Acide orthophosphorique, + de 85 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
Description
H3O4P, numéro CAS-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, acide o-phosphorique, acide orthophosphorique, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, blanc, 2,5 L, 158°C, CHEBI:26078, non désigné, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21°C, 11340, 97.994, flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 158°C |
| Nom chimique ou matériau | Orthophosphoric Acid |
| Point de fusion | 21°C |
| pH | 2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Tension de vapeur | 2 hPa at 20°C |
| Densité | Vapor Density: 3.4 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Orthophosphoric acid