Learn More
240 mV à 25°C ORP Test Solutions, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
230 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solution de test rH de qualité fabriquée à partir de produits chimiques de qualité réactif et utilisée pour tester les électrodes rH de platine et d'or
- Conçue pour l’analyse des performances des électrodes rH
- Préparée avec des produits chimiques de qualité réactif
- Permet un contrôle rapide de votre électrode rH
- Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
Spécification
Spécification
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 240mV |
| Couleur | Jaune |
| pH | 7 |
| Solubilité | Soluble |
| Quantité | 230 mL |