Learn More
Solution de test rH, 200 à 275 mV
Click to view available options
Quantité:
230 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 200 to 275mV |
Quantité | 230 mL |
Couleur | Brown/Orange |
Odeur | Odorless |
pH | 4 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquid with Precipitate |